CAS RN 252186-78-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Lamotrigin EP Verunreinigung A (Lamotrigin USP Verwandte Verbindung C), Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2
5-Desamino 5-Oxo-2,5-dihydro Lamotrigine, TRC
CAS: 252186-78-0 Summenformel: C9 H6 Cl2 N4 O Molekulargewicht (g/mol): 257.08 Synonym: 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one,1,2,4-Triazin-5(2H)-one, 3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-,3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(2H)-one,5-Desamino 5-Oxo-2,5-dihydro Lamotrigine IUPAC-Name: 3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-4H-1,2,4-triazin-5-one SMILES: NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl