CAS RN 2528-38-3
CAS RN 2528-38-3
IUPAC Name:
tripentyl phosphate
Synonyme:
tripentyl phosphate
Molekulargewicht (g/mol):
308.4
Summenformel:
C15H33O4P
InChi Key:
QJAVUVZBMMXBRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCOP(=O)(OCCCCC)OCCCCC
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Triamylphosphat, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
2
Triamylphosphat, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
3
Triamylphosphat, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.