accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25309-65-3

H3CN

CAS RN 25309-65-3

IUPAC Name: 4-ethylbenzonitrile
Synonyme: 4-ethylbenzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 131.18
Summenformel: C9H9N
InChi Key: SXFFMFAQNAFSLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern