CAS RN 253337-60-9
CAS RN 253337-60-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(aR)-a-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalinmethanamin Hydrochlorid, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
2
(aR)-a-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalinmethanamin Hydrochlorid, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
3
(AlphaR)-Alpha-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenemethanamin Hydrochlorid, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.