accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 253449-04-6

H3CNCH3OHNBrBr

CAS RN 253449-04-6

IUPAC Name: 1-(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
Synonyme: (S)-wiskostatin
Molekulargewicht (g/mol): 426.15
Summenformel: C17H18Br2N2O
InChi Key: XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(C)CC(O)CN1C2=C(C=C(Br)C=C2)C2=C1C=CC(Br)=C2
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern