accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25456-76-2

H3CCH3H3COOOOHNH2

CAS RN 25456-76-2

IUPAC Name: 4-amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
Synonyme: 4-amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 203.24
Summenformel: C9H17NO4
InChi Key: QVAQMUAKTNUNLN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)