accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25503-90-6

H3CONOO

CAS RN 25503-90-6

IUPAC Name: 1-acetylpiperidine-4-carboxylate
Synonyme: 1-acetylpiperidine-4-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 170.19
Summenformel: C8H12NO3
InChi Key: WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)