CAS RN 25526-04-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
L-Penicillamine Hydrochloride, TRC
CAS: 25526-04-9 Summenformel: C5H11NO2S . (HCl) Molekulargewicht (g/mol): 185.67 Synonym: 3-Mercapto-L-valine Hydrochloride,L-Penicillamine Hydrochloride,NSC 81988,(R)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic Acid Hydrochloride IUPAC-Name: (2R)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid;hydrochloride SMILES: Cl.CC(C)(S)[C@H](N)C(=O)O