accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25637-84-7

H3COOOHOOCH3(Z)(E)

CAS RN 25637-84-7

IUPAC Name: 2-hydroxy-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (9E)-octadec-9-enoate
Synonyme: 2-hydroxy-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (9E)-octadec-9-enoate glyceryl dioleate
Molekulargewicht (g/mol): 621
Summenformel: C39H72O5
InChi Key: DRAWQKGUORNASA-YAFCTCPENA-N
SMILES: CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern