CAS RN 261762-39-4
IUPAC Name:
2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Synonyme:
2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol):
176.55
Summenformel:
C7H3ClF2O
InChi Key:
KPYBGKSDBNMHTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC=C(F)C(C=O)=C1Cl
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Chlor-3,6-Difluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 261762-39-4 Summenformel: C7H3ClF2O Molekulargewicht (g/mol): 176.547 MDL-Nummer: MFCD01631443 InChI-Schlüssel: KPYBGKSDBNMHTO-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluoro,2,5-difluoro-6-chlorobenzaldehyde,6-chloro-2,5-difluoro-benzaldehyde,pubchem2618,zlchem 1271,acmc-1cfb6,intermediates-zcf02699,ksc495g2n,2-chloro-3,6-difluoro-benzaldehyde,2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde PubChem CID: 2773509 IUPAC-Name: 2-Chlor-3,6-difluorbenzaldehyd SMILES: C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)Cl)F