accessibility menu, dialog, popup

UserName

CHOOCH

CAS RN 26627-36-1

IUPAC Name: 1,3-bis(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
Synonyme: 1,3-bis(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
Molekulargewicht (g/mol): 186.21
Summenformel: C12H10O2
InChi Key: HSRDPYWXTZGWFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C#CCOC1=CC(OCC#C)=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern