accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHBrBrOBr

CAS RN 2737-22-6

IUPAC Name: 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Synonyme: 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 358.81
Summenformel: C7H3Br3O2
InChi Key: FAWOIFAFFUDNJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Br)C=C(Br)C(C=O)=C1Br

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern