accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN

CAS RN 280-57-9

IUPAC Name: 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
Synonyme: dabco
Molekulargewicht (g/mol): 112.18
Summenformel: C6H12N2
InChi Key: IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CN2CCN1CC2
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (4)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (4)