CAS RN 2857-75-2
CAS RN 2857-75-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one, TRC
CAS: 2857-75-2 Summenformel: C6H10O2 Molekulargewicht (g/mol): 114.14 Synonym: (R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one IUPAC-Name: (5R)-5-methyloxan-2-one SMILES: C[C@@H]1CCC(=O)OC1