CAS RN 28663-68-5
CAS RN 28663-68-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic Acid Ethyl Ester, TRC
CAS: 28663-68-5 Summenformel: C10H11N2O2Cl Molekulargewicht (g/mol): 226.65 Synonym: Ethyl (Phenylhydrazono)chloromethylcarboxylate,Ethyl 2-(2-Phenylhydrazono)-2-chloroacetate,Ethyl 2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetate,Ethyl Chloro(phenylhydrazono)acetate,Ethyl Chloroglyoxylate phenylhydrazone,NSC 333417,Oxalyl Chloride Phenylhydrazone Ethyl Ester IUPAC-Name: ethyl (2E)-2-chloro-2-(phenylhydrazinylidene)acetate SMILES: CCOC(=O)\C(=N\Nc1ccccc1)\Cl