CAS RN 2886-33-1
CAS RN 2886-33-1
IUPAC Name:
1,4-dibenzyl 2-aminobutanedioate; 4-methylbenzene-1-sulfonic acid
Synonyme:
1,4-dibenzyl 2-aminobutanedioate; para-toluene sulfonate
Molekulargewicht (g/mol):
485.55
Summenformel:
C25H27NO7S
InChi Key:
HLMUYZYLPUHSNV-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
L-Asparaginsäuredibenzylester-p-Toluolsulfonat-Salz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
L-Asparaginsäuredibenzylester-p-Toluolsulfonat-Salz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
L-Asparaginsäuredibenzylester-p-Toluolsulfonat-Salz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.