accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 29261-33-4

FFFNNFNN

CAS RN 29261-33-4

IUPAC Name: 2-[4-(dicyanomethylidene)-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]propanedinitrile
Synonyme: 2-[4-(dicyanomethylidene)-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]propanedinitrile
Molekulargewicht (g/mol): 276.15
Summenformel: C12F4N4
InChi Key: IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(=C(C#N)C#N)C(F)=C(F)C1=C(C#N)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern