Learn More
2,3,5,6-Tetrafluor-7,7,8,8-tetracyanquinodimethan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10460151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10460151 5 mg Glasflasche 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10460151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 312670050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane
CAS 29261-33-4
Schmelzpunkt 291.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12F4N4
Menge 5 mg
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, 2,2'-perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tcnqf4, 2,3,5,6-tetrafluorotetracyanoquinodimethane, f4-tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane, 2-4-dicyanomethylidene-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene propanedinitrile, f4tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane anion radical, tetrafluorotetracyanoquinodimethane purifiedbysubl
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane,, acetic acid
InChI-Schlüssel IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)C(=C1C(=C(C(=C(C#N)C#N)C(=C1F)F)F)F)C#N
IUPAC-Name 2-[4-(dicyanmethylidene)-2,3,5,6-tetrafluorcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]propandinitril
Molekulargewicht (g/mol) 276.16
PubChem CID 2733307
Formelmasse 276.16
Reinheit (%) 95%