accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOBr

CAS RN 2973-80-0

IUPAC Name: 2-bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Synonyme: 2-bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 201.02
Summenformel: C7H5BrO2
InChi Key: SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern