CAS RN 304462-60-0
CAS RN 304462-60-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
7-Demethyl Ivabradine, TRC
CAS: 304462-60-0 Summenformel: C26 H34 N2 O5 Molekulargewicht (g/mol): 454.56 Synonym: 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7-hydroxy-8-methoxy-2H-3-Benzazepin-2-one IUPAC-Name: 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienyl]methyl-methylamino]propyl]-8-hydroxy-7-methoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one SMILES: COc1cc2CC(=O)N(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)CCc2cc1O