accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3082-62-0

IUPAC Name: 1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-amine
Synonyme: 1-(naphthalen-2-yl)ethanamine
Molekulargewicht (g/mol): 171.24
Summenformel: C12H13N
InChi Key: KHSYYLCXQKCYQX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Siedepunkt 
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern