accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OOO

CAS RN 32703-79-0

IUPAC Name: 5-tert-butyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Synonyme: 5-tert-butyl-2-benzofuran-1,3-dione
Molekulargewicht (g/mol): 204.23
Summenformel: C12H12O3
InChi Key: YLJYVKLZVHWUCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern