accessibility menu, dialog, popup

UserName

NONO

CAS RN 32863-32-4

IUPAC Name: 2,1,3-benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Synonyme: 2,1,3-benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 148.12
Summenformel: C7H4N2O2
InChi Key: YBBRQAXNTWMMFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CC=CC2=NON=C12
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern