accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 331766-69-9

IUPAC Name: [(2-bromothiophen-3-yl)methyl](methyl)amine
Synonyme: [(2-bromothiophen-3-yl)methyl](methyl)amine
Molekulargewicht (g/mol): 206.1
Summenformel: C6H8BrNS
InChi Key: FOIBDCULRFTGJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1=C(Br)SC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern