accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 345-35-7

FCl

CAS RN 345-35-7

IUPAC Name: 1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
Synonyme: O-fluorobenzyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 144.57
Summenformel: C7H6ClF
InChi Key: MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC=C1CCl
Siedepunkt 
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern