CAS RN 345910-00-1
CAS RN 345910-00-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
2-Methoxyacetic Acid-d3, TRC
CAS: 345910-00-1 Summenformel: C3 2H3 H3 O3 Molekulargewicht (g/mol): 93.1 Synonym: Acetic acid, methoxy-d3- (9CI),2-(Methoxy-d3)acetic acid,Methoxyacetic acid-d3,(Methoxy-d3)ethanoic acid,Methoxy-d3-acetic acid,Trideuteriomethoxyacetic acid,2-Methoxyacetic Acid D3 (methoxy-D3) IUPAC-Name: 2-(trideuteriomethoxy)acetic acid SMILES: [2H]C([2H])([2H])OCC(=O)O
2
2-Methoxy-d3-essigsäure, CDN
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.