CAS RN 3509-85-1
CAS RN 3509-85-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1-Chloro-2-(dichlorophenylmethyl)benzene, TRC
CAS: 3509-85-1 Summenformel: C13 H9 Cl3 Molekulargewicht (g/mol): 271.57 Synonym: (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane IUPAC-Name: 1-chloro-2-[dichloro(phenyl)methyl]benzene SMILES: Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)c2ccccc2
2
(2-Chlorphenyl)phenyldichlormethan, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.