CAS RN 35854-86-5
CAS RN 35854-86-5
IUPAC Name:
(6Z)-non-6-en-1-ol
Synonyme:
cis-6-nonenol
Molekulargewicht (g/mol):
142.24
Summenformel:
C9H18O
InChi Key:
XJHRZBIBSSVCEL-ARJAWSKDSA-N
SMILES:
CC\C=C/CCCCCO
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
cis-6-Nonen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 35854-86-5 Summenformel: C9H18O Molekulargewicht (g/mol): 142.242 MDL-Nummer: MFCD00015388 InChI-Schlüssel: XJHRZBIBSSVCEL-ARJAWSKDSA-N Synonym: cis-6-nonen-1-ol,cis-6-nonenol,z-non-6-en-1-ol,z-6-nonen-1-ol,6z-nonen-1-ol,6z-non-6-en-1-ol,6-nonen-1-ol, z,z-6-nonenol,6z-6-nonen-1-ol PubChem CID: 5362792 IUPAC-Name: (Z)-non-6-en-1-ol SMILES: CCC=CCCCCCO