accessibility menu, dialog, popup

UserName

NSOOCl

CAS RN 35856-62-3

IUPAC Name: piperidine-1-sulfonyl chloride
Synonyme: piperidine-1-sulfonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 183.65
Summenformel: C5H10ClNO2S
InChi Key: QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern