accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO(S)ClOFFF

CAS RN 363-58-6

IUPAC Name: ethyl (2S)-2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
Synonyme: ethyl (2S)-2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
Molekulargewicht (g/mol): 218.56
Summenformel: C6H6ClF3O3
InChi Key: YVWUNJVPOCYLIM-VKHMYHEASA-N
SMILES: CCOC(=O)[C@@H](Cl)C(=O)C(F)(F)F
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern