accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH2NCH3CH3OO

CAS RN 366793-17-1

IUPAC Name: dihexylazanium acetate
Synonyme: dihexylazanium acetate
Molekulargewicht (g/mol): 245.41
Summenformel: C14H31NO2
InChi Key: VAMSKEFYAOCCKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC([O-])=O.CCCCCC[NH2+]CCCCCC
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern