CAS RN 3685-26-5
CAS RN 3685-26-5
IUPAC Name:
4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Synonyme:
4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol):
144.17
Summenformel:
C7H12O3
InChi Key:
HCFRWBBJISAZNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1CCC(CC1)C(O)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
trans-4-Hydroxycyclohexylcarboxylic Acid, TRC
CAS: 3685-26-5 Summenformel: C7H12O3 Molekulargewicht (g/mol): 144.17 Synonym: 4-Hydroxycylohexanecarboxylic Acid,(1r,2r)-4-Hydroxycyclohexan-1-carboxylic Acid IUPAC-Name: 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid SMILES: O[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O