accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3779-29-1

H3COOOOH3C

CAS RN 3779-29-1

IUPAC Name: 1,1-diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
Synonyme: 1,1-diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 200.23
Summenformel: C10H16O4
InChi Key: JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)