accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNHOONHNH2

CAS RN 3815-86-9

IUPAC Name: propanedihydrazide
Synonyme: propanedioic acid, dihydrazide
Molekulargewicht (g/mol): 132.12
Summenformel: C3H8N4O2
InChi Key: PSIKPHJLTVSQFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NNC(=O)CC(=O)NN

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern