accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 38496-18-3

IUPAC Name: 2,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
Synonyme: 2,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 192
Summenformel: C6H3Cl2NO2
InChi Key: AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(Cl)N=C(Cl)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (6)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)