accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4023-34-1

IUPAC Name: cyclopropanecarbonyl chloride
Synonyme: cyclopropanecarbonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 104.53
Summenformel: C4H5ClO
InChi Key: ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(=O)C1CC1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
  • (4)
Menge 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)