accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 40412-06-4

H3CSOOOS

CAS RN 40412-06-4

IUPAC Name: 2-(thiophen-2-yl)ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Synonyme: 2-(thiophen-2-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekulargewicht (g/mol): 282.37
Summenformel: C13H14O3S2
InChi Key: HLPRKWVEMYDPAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC1=CC=CS1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern