CAS RN 407-38-5
CAS RN 407-38-5
IUPAC Name:
2,2,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroacetate
Synonyme:
acetic acid,trifluoro, 2,2,2trifluoroethyl ester
Molekulargewicht (g/mol):
196.05
Summenformel:
C4H2F6O2
InChi Key:
ZKUJOCJJXCPCFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)COC(=O)C(F)(F)F
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.