accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 40784-88-1

H3COOOCH3

CAS RN 40784-88-1

IUPAC Name: ethyl 2-(4-ethoxyphenyl)acetate
Synonyme: ethyl 2-(4-ethoxyphenyl)acetate
Molekulargewicht (g/mol): 208.26
Summenformel: C12H16O3
InChi Key: KZWVNVPYBUGYTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC1=CC=C(OCC)C=C1
Siedepunkt 
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern