accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 409-21-2

CSi

CAS RN 409-21-2

IUPAC Name: methanidylidynesilylium
Synonyme: silicon carbide SiC silicon monocarbide silicon(IV) carbide carborundum siliciumcarbid siliziumkarbid
Molekulargewicht (g/mol): 40.1
Summenformel: CSi
InChi Key: HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [C-]#[Si+]
Menge 
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (4)
  • (18)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Farbe 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (31)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (18)
  • (3)
  • (2)
  • (4)