CAS RN 40912-11-6
CAS RN 40912-11-6
IUPAC Name:
methyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoate
Synonyme:
methyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoate
Molekulargewicht (g/mol):
222.24
Summenformel:
C12H14O4
InChi Key:
MLKXCCLYRPKSBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
3-(p-Carboxyphenyl)propionsäuredimethylester, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
2
3-(p-Carboxyphenyl)propionsäuredimethylester, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.