CAS RN 41339-67-7
CAS RN 41339-67-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
8-Desethyl Etodolac, TRC
CAS: 41339-67-7 Summenformel: C15 H17 N O3 Molekulargewicht (g/mol): 259.3 Synonym: 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid,8-Desethyl Etodolac,Pyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 1-ethyl-1,3,4,9-tetrahydro-,1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid IUPAC-Name: 2-(1-ethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid SMILES: CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3ccccc23
2
2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]essigsäure (8-Desethyletodolac), Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.