accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 41667-95-2

HOONClCl

CAS RN 41667-95-2

IUPAC Name: 5,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
Synonyme: 5,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 192
Summenformel: C6H3Cl2NO2
InChi Key: RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)