accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NONHOHOOHO

CAS RN 4271-30-1

IUPAC Name: 2-[(4-aminophenyl)formamido]pentanedioic acid
Synonyme: 2-[(4-aminophenyl)formamido]pentanedioic acid
Molekulargewicht (g/mol): 266.25
Summenformel: C12H14N2O5
InChi Key: GADGMZDHLQLZRI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Industry Type 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)