CAS RN 43021-26-7
CAS RN 43021-26-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Ecgonidine Methyl Ester, TRC
CAS: 43021-26-7 Summenformel: C10 H15 N O2 Molekulargewicht (g/mol): 181.23 Synonym: Anhydroecgonine Methyl Ester,(1R,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic acid methyl ester,(1R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic acid methyl ester,(-)-Anhydroecgonine methyl ester,(R)-(-)-Anhydroecgonine methyl ester,EDME,Ecgonidine methyl ester,Methyl ecgonidine IUPAC-Name: methyl (1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-4-carboxylate SMILES: COC(=O)C1=CC[C@@H]2CC[C@H]1N2C