accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4316-35-2

H3COH3COCH3

CAS RN 4316-35-2

IUPAC Name: (1,1-dimethoxyethyl)benzene
Synonyme: (1,1-dimethoxyethyl)benzene
Molekulargewicht (g/mol): 166.22
Summenformel: C10H14O2
InChi Key: XKSUVRWJZCEYQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(C)(OC)C1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern