accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4408-60-0

CH3CH3OHOH3C

CAS RN 4408-60-0

IUPAC Name: 2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetic acid
Synonyme: (2,4,6-trimethylphenyl)acetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 178.23
Summenformel: C11H14O2
InChi Key: CQWMQAKKAHTCSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C)=C(CC(O)=O)C(C)=C1
Reinheit (%) 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern