CAS RN 4500-58-7
IUPAC Name:
(2-ethylphenyl)sulfanide
Synonyme:
(2-ethylphenyl)sulfanide
Molekulargewicht (g/mol):
137.22
Summenformel:
C8H9S
InChi Key:
ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
CCC1=CC=CC=C1[S-]
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Ethylthiophenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4500-58-7 Summenformel: C8H10S Molekulargewicht (g/mol): 138.228 MDL-Nummer: MFCD00010022 InChI-Schlüssel: ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-ethylthiophenol,benzenethiol, 2-ethyl,unii-62gbu45i5p,2-ethyl thiophenol,o-ethylbenzenethiol,fema no. 3345,ethylbenzenethiol, o,2-ethylphenylmercaptan,benzenethiol, o-ethyl,o-ethylthiophenol PubChem CID: 3734338 IUPAC-Name: 2-ethylbenzolthiol SMILES: CCC1=CC=CC=C1S