CAS RN 45347-82-8
IUPAC Name:
azetidin-3-ol
Synonyme:
azetidin-3-ol
Molekulargewicht (g/mol):
73.1
Summenformel:
C3H7NO
InChi Key:
GMWFCJXSQQHBPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1CNC1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Hydroxyazetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 45347-82-8 Summenformel: C3H7NO Molekulargewicht (g/mol): 73.10 MDL-Nummer: MFCD03695446 InChI-Schlüssel: GMWFCJXSQQHBPI-UHFFFAOYSA-N IUPAC-Name: Azetidin-3-ol SMILES: OC1CNC1