CAS RN 4570-41-6
IUPAC Name:
1,3-benzoxazol-2-amine
Synonyme:
benzoxazole, 2-amino
Molekulargewicht (g/mol):
134.14
Summenformel:
C7H6N2O
InChi Key:
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=NC2=CC=CC=C2O1
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
2-Aminobenzoxazol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Aminobenzoxazol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1,3-Benzoxazol-2-amin, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4
2-Aminobenzoxazol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.